Tisk…
3-[3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC51362-1G PC51362-250MG
APOSPC51362-1GEA 3770 CZK
APOSPC51362-1G APOSPC51362-250MG
3-[3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
3-[3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Vzorec: C₁₀H₈ClF₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18393906
CAS číslo: 1261873-29-3