Tisk…
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzyl alcohol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC51349-1G PC51349-250MG PC51349-5G
APOSPC51349-1GEA 1660 CZK
APOSPC51349-1G APOSPC51349-250MG APOSPC51349-5G
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzyl alcohol 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₄BrF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12756768
CAS číslo: 511511-02-7