Tisk…
5-Bromo-4-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC51346-1G PC51346-250MG
APOSPC51346-1GEA 15150 CZK
APOSPC51346-1G APOSPC51346-250MG
5-Bromo-4-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
5-Bromo-4-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Vzorec: C₇H₄BrFN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12031517
CAS číslo: 1172067-95-6