Tisk…
4-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC51345-1G PC51345-250MG
APOSPC51345-1GEA 13330 CZK
APOSPC51345-1G APOSPC51345-250MG
4-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol 97%
4-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol
Vzorec: C₇H₅FN₂O
MW: 152,126 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11656012
CAS číslo: 651744-21-7