Tisk…
4-(Heptafluoroisopropyl)iodobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC51344-1G PC51344-250MG PC51344-5G
APOSPC51344-1GEA 17990 CZK
APOSPC51344-1G APOSPC51344-250MG APOSPC51344-5G
4-(Heptafluoroisopropyl)iodobenzene 95%
4-(Heptafluoroisopropyl)iodobenzene
Vzorec: C₉H₄F₇I
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25372105
CAS číslo: 40161-59-9