5-Amino-2-fluorophenylacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-(Carboxymethyl)-4-fluoroaniline
PC5134-1G
PC5134-5G
PC5134-10G
PC5134-25G
APOSPC5134-1GEA
622
CZK
APOSPC5134-1G
APOSPC5134-5G
APOSPC5134-10G
APOSPC5134-25G
5-Amino-2-fluorophenylacetic acid 98%
5-Amino-2-fluorophenylacetic acid
Vzorec:
C₈H₈FNO₂ MW: 169,153 g/mol Bod tání: 135…137 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03094259 CAS číslo: 518057-74-4 |