Tisk…
1-(4-Fluorophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC51335-1G PC51335-250MG
APOSPC51335-1GEA 20470 CZK
APOSPC51335-1G APOSPC51335-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
1-(4-Fluorophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆FN₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28606409
CAS číslo: 1552231-28-3