Ethyl 1-(4-fluorophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC51334-1G
PC51334-250MG
APOSPC51334-1GEA
14880
CZK
APOSPC51334-1G
APOSPC51334-250MG
Ethyl 1-(4-fluorophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Ethyl 1-(4-fluorophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Vzorec:
C₁₁H₁₀FN₃O₂ MW: 235.214 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD29905001 CAS číslo: 1613022-95-9 |