2-Amino-4-fluoro-1,3-benzothiazole-6-carbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC51333-1G
PC51333-250MG
APOSPC51333-1GEA
18650
CZK
APOSPC51333-1G
APOSPC51333-250MG
2-Amino-4-fluoro-1,3-benzothiazole-6-carbonitrile 97%
2-Amino-4-fluoro-1,3-benzothiazole-6-carbonitrile
Vzorec:
C₈H₄FN₃S MW: 193,201 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD23705710 CAS číslo: 1427448-37-0 |