Tisk…
5-Bromo-4-fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC51332-1G PC51332-250MG
APOSPC51332-1GEA 18650 CZK
APOSPC51332-1G APOSPC51332-250MG
5-Bromo-4-fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine 99%
5-Bromo-4-fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine
Vzorec: C₇H₄BrFN₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23705700
CAS číslo: 1427383-09-2