Tisk…
2,5-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC51330-1G PC51330-250MG
APOSPC51330-1GEA 7380 CZK
APOSPC51330-1G APOSPC51330-250MG
2,5-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole
2,5-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole
Vzorec: C₇H₂Br₂FNS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23705942
CAS číslo: 1427426-59-2