Tisk…
Methyl pentafluoropropionylacetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5133-1G PC5133-5G PC5133-10G
APOSPC5133-1GEA 1330 CZK
APOSPC5133-1G APOSPC5133-5G APOSPC5133-10G
Methyl pentafluoropropionylacetate 95%
Methyl pentafluoropropionylacetate
Vzorec: C₆H₅F₅O₃
Bod varu: 124…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041000
CAS číslo: 104857-88-7
UN: 1993
ADR: 3,III