Tisk…
2-Bromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole-6-carbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC51329-100MG PC51329-1G PC51329-250MG
APOSPC51329-100MGEA 3410 CZK
APOSPC51329-100MG APOSPC51329-1G APOSPC51329-250MG
2-Bromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole-6-carbonitrile 97%
2-Bromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole-6-carbonitrile
Vzorec: C₈H₂BrFN₂S
MW: 257,082 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23705953
CAS číslo: 1427399-19-6