Tisk…
2,6-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC51328-1G PC51328-250MG
APOSPC51328-1GEA 7510 CZK
APOSPC51328-1G APOSPC51328-250MG
2,6-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole 99%
2,6-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole
Vzorec: C₇H₂Br₂FNS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09748620
CAS číslo: 1188226-62-1