Tisk…
6-Fluoro-5-iodopyridin-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC51322-1G PC51322-250MG PC51322-5G
APOSPC51322-1GEA 2070 CZK
APOSPC51322-1G APOSPC51322-250MG APOSPC51322-5G
6-Fluoro-5-iodopyridin-2-amine 95%
6-Fluoro-5-iodopyridin-2-amine
Vzorec: C₅H₄FIN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09032812
CAS číslo: 884660-47-3