Tisk…
2-(2,2-Dimethylpropanoylamino)-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC51317-1G PC51317-250MG
APOSPC51317-1GEA 7440 CZK
APOSPC51317-1G APOSPC51317-250MG
2-(2,2-Dimethylpropanoylamino)-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
2-(2,2-Dimethylpropanoylamino)-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₄F₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00097847
CAS číslo: 256508-75-5