Tisk…
2-Hydroxyethyl trifluoromethyl ether 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Trifluoromethoxy)ethanol, 2-(Trifluoromethoxy)ethan-1-ol
PC5131-1G PC5131-250MG PC5131-500MG
APOSPC5131-1GEA 19440 CZK
APOSPC5131-1G APOSPC5131-250MG APOSPC5131-500MG
2-Hydroxyethyl trifluoromethyl ether 95%
2-Hydroxyethyl trifluoromethyl ether
Vzorec: C₃H₅F₃O₂
MW: 130.066 g/mol
Bod varu: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11858187
CAS číslo: 362631-84-3
UN: 3271
ADR: 3 III