Tisk…
5-Amino-2-fluorobenzamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC5125-5G PC5125-25G
APOSPC5125-5GEA 9590 CZK
APOSPC5125-5G APOSPC5125-25G
5-Amino-2-fluorobenzamide 95%
5-Amino-2-fluorobenzamide
Vzorec: C₇H₇FN₂O
MW: 154,142 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094256
CAS číslo: 518057-72-2