4-Bromo-5-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenyl 2,2,2-trifluoroethyl ether, 1-Bromo-2-fluoro-4-nitro-5-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
PC51229-1G
PC51229-5G
APOSPC51229-1GEA
11640
CZK
APOSPC51229-1G
APOSPC51229-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)nitrobenzene
4-Bromo-5-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)nitrobenzene
Vzorec:
C₈H₄BrF₄NO₃ MW: 318,02 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28155020 CAS číslo: 1820716-82-2 |