Tisk…
2,4-Difluoro-5-nitrobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC51227-1G PC51227-250MG PC51227-5G
APOSPC51227-1GEA 9330 CZK
APOSPC51227-1G APOSPC51227-250MG APOSPC51227-5G
2,4-Difluoro-5-nitrobenzaldehyde 95%
2,4-Difluoro-5-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃F₂NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11857779
CAS číslo: 127228-77-7