2,4-Difluoro-5-nitrobenzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(2,4-Difluoro-5-nitrophenyl)methanol
PC51225-1G
PC51225-5G
APOSPC51225-1GEA
1040
CZK
APOSPC51225-1G
APOSPC51225-5G
2,4-Difluoro-5-nitrobenzyl alcohol 97%
2,4-Difluoro-5-nitrobenzyl alcohol
Vzorec:
C₇H₅F₂NO₃ MW: 189,116 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12047726 CAS číslo: 935287-88-0 |