2-Bromo-3-fluorophenylacetylene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Bromo-1-ethynyl-3-fluorobenzene
PC51222-1G
PC51222-250MG
APOSPC51222-1GEA
17360
CZK
APOSPC51222-1G
APOSPC51222-250MG
2-Bromo-3-fluorophenylacetylene
2-Bromo-3-fluorophenylacetylene
Vzorec:
C₈H₄BrF MW: 199,02 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD28127154 CAS číslo: 1855543-30-4 |