Tisk…
4-Chloro-5-(hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: [4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol, 4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinyl alcohol
PC51217-1G PC51217-250MG
APOSPC51217-1GEA 33730 CZK
APOSPC51217-1G APOSPC51217-250MG
4-Chloro-5-(hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
4-Chloro-5-(hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₅ClF₃NO
MW: 211.569 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24369748
CAS číslo: 1431842-82-8