Tisk…
5-Amino-4-chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC51216-1G PC51216-250MG
APOSPC51216-1GEA 15640 CZK
APOSPC51216-1G APOSPC51216-250MG
5-Amino-4-chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
5-Amino-4-chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄ClF₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11848353
CAS číslo: 1196153-86-2