Tisk…
5-Amino-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridin-4-ol, 4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
PC51215-100MG PC51215-50MG
APOSPC51215-100MGEA 8900 CZK
APOSPC51215-100MG APOSPC51215-50MG
5-Amino-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
5-Amino-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₅F₃N₂O
MW: 178,112 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13189822
CAS číslo: 1196153-82-8