Tisk…
Methyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate, 4-Chloro-5-(methoxycarbonyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
PC51211-1G PC51211-250MG
APOSPC51211-1GEA 11250 CZK
APOSPC51211-1G APOSPC51211-250MG
Methyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Vzorec: C₈H₅ClF₃NO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18258301
CAS číslo: 1211539-36-4