Tisk…
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid, 5-Carboxy-4-chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
PC51210-1G PC51210-250MG PC51210-5G
APOSPC51210-1GEA 10520 CZK
APOSPC51210-1G APOSPC51210-250MG APOSPC51210-5G
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Vzorec: C₇H₃ClF₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13188812
CAS číslo: 1060810-66-3