Tisk…
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC51209-1G PC51209-250MG
APOSPC51209-1GEA 19580 CZK
APOSPC51209-1G APOSPC51209-250MG
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Vzorec: C₇H₃ClF₃NO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD13188806
CAS číslo: 1060807-48-8