Tisk…
2-(Difluoromethyl)-4-(hydroxymethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-(Difluoromethyl)pyridin-4-yl)methanol, [2-(Difluoromethyl)pyridin-4-yl]methanol, 2-(Difluoromethyl)isonicotinyl alcohol
PC51207-1G PC51207-250MG
APOSPC51207-1GEA 16470 CZK
APOSPC51207-1G APOSPC51207-250MG
2-(Difluoromethyl)-4-(hydroxymethyl)pyridine
2-(Difluoromethyl)-4-(hydroxymethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₇F₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23701109
CAS číslo: 1428532-80-2