Tisk…
2-(Difluoromethyl)isonicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Difluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
PC51206-250MG PC51206-50MG
APOSPC51206-250MGEA 6650 CZK
APOSPC51206-250MG APOSPC51206-50MG
2-(Difluoromethyl)isonicotinic acid
2-(Difluoromethyl)isonicotinic acid
Vzorec: C₇H₅F₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18256212
CAS číslo: 1256818-14-0