Tisk…
Methyl 2-(difluoromethyl)isonicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Difluoromethyl)-4-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 2-(difluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
PC51205-1G PC51205-250MG
APOSPC51205-1GEA 0 CZK
APOSPC51205-1G APOSPC51205-250MG
Methyl 2-(difluoromethyl)isonicotinate
Methyl 2-(difluoromethyl)isonicotinate
Vzorec: C₈H₇F₂NO₂
MW: 187,143 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22690248
CAS číslo: 1251844-44-6