Tisk…
4-(Aminomethyl)-2-(difluoromethyl)pyridine, 4-BOC protected 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC51204-1G PC51204-250MG
APOSPC51204-1GEA 11080 CZK
APOSPC51204-1G APOSPC51204-250MG
4-(Aminomethyl)-2-(difluoromethyl)pyridine, 4-BOC protected 95%
4-(Aminomethyl)-2-(difluoromethyl)pyridine, 4-BOC protected
Vzorec: C₁₂H₁₆F₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23701108
CAS číslo: 1428532-94-8