Tisk…
N-[(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC512029-1G PC512029-250MG
APOSPC512029-1GEA 4960 CZK
APOSPC512029-1G APOSPC512029-250MG
N-[(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Vzorec: C₁₁H₁₄FN·ClH
MW: 215.695 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD32066863
CAS číslo: 1704977-00-3