N-[(1R)-1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC512028-1G
PC512028-250MG
APOSPC512028-1GEA
12200
CZK
APOSPC512028-1G
APOSPC512028-250MG
N-[(1R)-1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[(1R)-1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Vzorec:
C₁₁H₁₄FN·ClH Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD32066862 CAS číslo: 2414145-16-5 |