Tisk…
N-[1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC512027-1G PC512027-250MG
APOSPC512027-1GEA 2980 CZK
APOSPC512027-1G APOSPC512027-250MG
N-[1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Vzorec: C₁₁H₁₄FN·ClH
MW: 215,695 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD32066861
CAS číslo: 2379918-51-9