Tisk…
N-[1-(2-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC512024-1G PC512024-250MG PC512024-5G
APOSPC512024-1GEA 5960 CZK
APOSPC512024-1G APOSPC512024-250MG APOSPC512024-5G
N-[1-(2-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[1-(2-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Vzorec: C₁₁H₁₄FN·ClH
MW: 215,695 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12197062
CAS číslo: 1170249-65-6