Tisk…
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-boronic acid, pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC512023-100MG PC512023-50MG
APOSPC512023-100MGEA 13230 CZK
APOSPC512023-100MG APOSPC512023-50MG
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-boronic acid, pinacol ester
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-boronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₁H₁₆BF₃N₂O₂
MW: 276,063 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28368565
CAS číslo: 1396123-92-4