Tisk…
N-[(1R)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC512022-1G PC512022-250MG
APOSPC512022-1GEA 5920 CZK
APOSPC512022-1G APOSPC512022-250MG
N-[(1R)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[(1R)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Vzorec: C₁₁H₁₄FN·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31714844
CAS číslo: 2366991-75-3