2-(Difluoromethyl)isonicotinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(Difluoromethyl)pyridine-4-carbonitrile, 4-Cyano-2-(difluoromethyl)pyridine
PC51202-1G
PC51202-250MG
APOSPC51202-1GEA
25630
CZK
APOSPC51202-1G
APOSPC51202-250MG
2-(Difluoromethyl)isonicotinonitrile
2-(Difluoromethyl)isonicotinonitrile
Vzorec:
C₇H₄F₂N₂ MW: 154,117 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18256051 CAS číslo: 1211528-71-0 |