N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC512015-1G
PC512015-250MG
APOSPC512015-1GEA
2980
CZK
APOSPC512015-1G
APOSPC512015-250MG
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Vzorec:
C₁₁H₁₄FN·ClH MW: 215.695 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD31695784 CAS číslo: 2366994-30-9 |