Tisk…
2-(Difluoromethyl)-4-hydroxypyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Difluoromethyl)pyridin-4-ol, α,α-Difluoro-4-hydroxy-2-picoline
PC51200-1G PC51200-250MG
APOSPC51200-1GEA 20600 CZK
APOSPC51200-1G APOSPC51200-250MG
2-(Difluoromethyl)-4-hydroxypyridine 95%
2-(Difluoromethyl)-4-hydroxypyridine
Vzorec: C₆H₅F₂NO
MW: 145.107 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18820876
CAS číslo: 501125-75-3