Tisk…
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroaniline, N-BOC protected, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-N-(tert-butoxycarbonyl)-6-chloro-2-fluoroaniline, tert-Butyl (3-bromo-6-chloro-2-fluorophenyl)carbamate
PC51198-1G PC51198-250MG
APOSPC51198-1GEA 24140 CZK
APOSPC51198-1G APOSPC51198-250MG
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroaniline, N-BOC protected, tech
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroaniline, N-BOC protected
Vzorec: C₁₁H₁₂BrClFNO₂
MW: 324.574 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28127019
CAS číslo: 1820711-67-8