Tisk…
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Carboxy-4-chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 6-Chloro-5-nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
PC51195-1G PC51195-5G
APOSPC51195-1GEA 1870 CZK
APOSPC51195-1G APOSPC51195-5G
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃ClF₃NO₄
MW: 269.562 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847295
CAS číslo: 22227-59-4