Tisk…
3,4,5-Trifluoropyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC51194-1G PC51194-5G
APOSPC51194-1GEA 7250 CZK
APOSPC51194-1G APOSPC51194-5G
3,4,5-Trifluoropyridine 97%
3,4,5-Trifluoropyridine
Vzorec: C₅H₂F₃N
Bod varu: 85…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09998883
CAS číslo: 67815-54-7