4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Fluoro-2-hydroxy-4-nitrotoluene, 4-Fluoro-5-nitro-o-cresol
PC51193-1G
PC51193-250MG
PC51193-5G
APOSPC51193-1GEA
4960
CZK
APOSPC51193-1G
APOSPC51193-250MG
APOSPC51193-5G
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenol
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenol
Vzorec:
C₇H₆FNO₃ MW: 171.126 g/mol Bod tání: 138…142 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07779286 CAS číslo: 122455-84-9 |