Tisk…
4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]-3-(trifluoromethyl)aniline 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-((4-Methylpiperazin-1-yl)methyl)-3-(trifluoromethyl)aniline
PC51192-5G PC51192-25G
APOSPC51192-5GEA 1990 CZK
APOSPC51192-5G APOSPC51192-25G
4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]-3-(trifluoromethyl)aniline 95+%
4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]-3-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₁₃H₁₈F₃N₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09909924
CAS číslo: 694499-26-8