Tisk…
4-Bromo-6-(pentafluorothio)-1H-benzimidazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC51190-1G PC51190-250MG
APOSPC51190-1GEA 12200 CZK
APOSPC51190-1G APOSPC51190-250MG
4-Bromo-6-(pentafluorothio)-1H-benzimidazole 95%
4-Bromo-6-(pentafluorothio)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₇H₄BrF₅N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24369706
CAS číslo: 1432075-84-7