Tisk…
7-Bromo-5-(pentafluorothio)-1,3-benzoxazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC51189-1G PC51189-250MG
APOSPC51189-1GEA 29430 CZK
APOSPC51189-1G APOSPC51189-250MG
7-Bromo-5-(pentafluorothio)-1,3-benzoxazole 95%
7-Bromo-5-(pentafluorothio)-1,3-benzoxazole
Vzorec: C₇H₃BrF₅NOS
Bod tání: 76…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24369705
CAS číslo: 1432075-78-9