Tisk…
5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC51186-1G PC51186-250MG PC51186-5G
APOSPC51186-1GEA 3710 CZK
APOSPC51186-1G APOSPC51186-250MG APOSPC51186-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 97%
5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrFO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203615
CAS číslo: 251300-29-5