Tisk…
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-2-carboxy-5-fluorophenol, 5-Bromo-4-fluorosalicylic acid
PC51184-1G PC51184-250MG PC51184-5G
APOSPC51184-1GEA 5960 CZK
APOSPC51184-1G APOSPC51184-250MG APOSPC51184-5G
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 96%
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrFO₃
MW: 235.007 g/mol
Bod tání: 203…208 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08235149
CAS číslo: 1644-71-9